Kluczowe dokumenty
W481015
Ethyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate
≥95%
Synonim(y):
Ethyl homovanillate, Ethyl 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
bp
180-185 °C/14 mmHg (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
musty; spicy
ciąg SMILES
CCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-15-11(13)7-8-4-5-9(12)10(6-8)14-2/h4-6,12H,3,7H2,1-2H3
Klucz InChI
AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.