Merck
W431600
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetophenone
≥98%
Synonim(y):
1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.18
Numer FEMA:
4316
Beilstein:
907005
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.251
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5318 (lit.)
tw
214 °C (lit.)
gęstość
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
almond; cherry
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Possible applications: Vanilla, cherry, almond, coumarin and various nut nuances.
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1.0%: Sweet, naphthyl, cherry and almond, solvent-like phenol and toluene-like with berry, floral and coumarin-like nuances.
Taste at 5ppm: Nutty, cherry, almond, and coumarinic-like.
Inne uwagi
Natural occurrence: Carambola.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)