Kluczowe dokumenty
W423601
Ethylamine solution
70 wt. % in H2O
Synonim(y):
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
stężenie
70 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384
bp
17 °C/760 mmHg
mp
-74 °C
gęstość
0.81 g/mL at 20 °C
0.810 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
ciąg SMILES
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)