Merck
W415201
Sigma-Aldrich
Isopropenyl acetate
99%
Synonim(y):
1-Methylvinyl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2C(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Numer FEMA:
4152
Beilstein:
1280347
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.822
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
gęstość
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
berry
ciąg SMILES
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
Klucz InChI
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)