Merck
W413201
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadienyl acetate
97%
Synonim(y):
Sorbyl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH=CH)2CH2OC(O)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.18
Numer FEMA:
4132
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.573
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
Próba
97%
zawiera
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
tw
192-193 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: soluble
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-6H,7H2,1-2H3/b4-3+,6-5+
Klucz InChI
PXVKYPFROMBALG-VNKDHWASSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)