Merck
W401101
Sigma-Aldrich
4-Penten-1-yl acetate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Numer WE:
Numer MDL:
Numer Flavisa:
9.917
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
98%
gęstość
0.908 g/mL at 25 °C
Organoleptyczne
alliaceous
ciąg SMILES
CC(=O)OCCCC=C
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)