Merck
W400300
Sigma-Aldrich
Methyl (methylthio)acetate
97%
Synonim(y):
Methyl (methylmercapto)acetate, Methyl S-methylthioglycolate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.17
Numer FEMA:
4003
Beilstein:
1902431
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.146
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
roasted
ciąg SMILES
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)