Kluczowe dokumenty
W389201
Phenylpyruvic acid
98%
Synonim(y):
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, 2-Oxo-3-phenylpropionic acid
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
98%
mp
150-154 °C (lit.)
158-160 °C
ciąg SMILES
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
Klucz InChI
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)