Kluczowe dokumenty
W384208
1-Hexanethiol
≥95%
Synonim(y):
1-Mercaptohexane, Hexyl mercaptan, MCH, Mercaptan C6
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.450
tw
150-154 °C (lit.)
mp
−81-−80 °C (lit.)
gęstość
0.832 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
ciąg SMILES
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?