Merck
W369802
Sigma-Aldrich
trans-Isoeugenyl benzyl ether
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OC6H3-2-(OCH3)-4-CH=CHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.32
Numer FEMA:
3698
Nr Rady Europy:
522
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
Kosher
Próba
≥98%
mp
59-63 °C (lit.)
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
Organoleptyczne
spicy; floral; sweet
ciąg SMILES
COc1cc(\C=C\C)ccc1OCc2ccccc2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)