Merck
W363421
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one solution
3 wt. % in propylene glycol
Synonim(y):
Caramel furanone, Sotolon, Sugar lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.13
Numer FEMA:
3634
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
10.030
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
stężenie
3 wt. % in propylene glycol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
caramel; maple; sweet
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
Klucz InChI
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural occurrence: Fenugreek seed, roasted Virginia tobacco, sake, rice wine.
Działania biochem./fizjol.
Odor at 1.0%
Taste at 5-25 ppm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)