Merck
W361801
Sigma-Aldrich
5-Phenyl-1-pentanol
≥98%
Synonim(y):
Benzenepentanol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.24
Numer FEMA:
3618
Beilstein:
1935233
Numer WE:
Nr Rady Europy:
674
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.051
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
155 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
ciąg SMILES
OCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O/c12-10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Klucz InChI
DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hidetaka Nagatomo et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 69(1), 128-136 (2005-01-25)
Hyperthermostable beta-glucosidase from Pyrococcus furiosus was enclosed in gelatin gel by cross-linking with transglutaminase. Gelatin-immobilized beta-glucosidase was considerably more thermostable than the native enzyme. Lyophilized immobilisate was stored at 90 degrees C for 1 month without loss of activity. The