Merck
W358315
Sigma-Aldrich
3-Octyl acetate
natural (US), ≥97%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Numer FEMA:
3583
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2347
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.254
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.515)
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
tw
99 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green; citrus; waxy; minty
ciąg SMILES
CCCCCC(CC)OC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-10(5-2)12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
STZUZYMKSMSTOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup