Merck
W352918
Sigma-Aldrich
1,3-Butanedithiol
≥97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(SH)CH2CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.25
Numer FEMA:
3529
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11910
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.073
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
tw
91-93 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(S)CCS
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)