Merck
W341304
Sigma-Aldrich
2-Methylpentanal
≥97%
Synonim(y):
2-Methylvaleraldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Numer FEMA:
3413
Beilstein:
1739423
Numer WE:
Nr Rady Europy:
706
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.069
pochodzenie biologiczne
synthetic
gęstość pary
3.45 (vs air)
Próba
≥97%
temp. samozapłonu
390 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.401 (lit.)
tw
119-120 °C (lit.)
gęstość
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
ethereal; earthy; fruity
ciąg SMILES
CCCC(C)C=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
FTZILAQGHINQQR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)