Merck
W339601
Sigma-Aldrich
Furfuryl octanoate
≥98%
Synonim(y):
Furfuryl caprylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.30
Numer FEMA:
3396
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10645
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.067
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
bp
139 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCC(=O)OCc1ccco1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)