Kluczowe dokumenty
W329810
3-Mercapto-2-butanone solution
10 wt. % in triacetin
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2SHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.17
Numer FEMA:
3298
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.047
pochodzenie biologiczne
synthetic
stężenie
10 wt. % in triacetin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4352
gęstość
1.142 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
coffee
ciąg SMILES
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
Klucz InChI
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?