Kluczowe dokumenty
W322504
Phenyl disulfide
≥98%
Synonim(y):
Diphenyl disulfide, NSC 2689
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
Kosher
Próba
≥98%
mp
58-60 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
earthy; sulfurous
ciąg SMILES
S(Sc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
GUUVPOWQJOLRAS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?