Merck
W316806
Sigma-Aldrich
3,4-Hexanedione
≥96%
Synonim(y):
Dipropionyl
About This Item
Wzór liniowy:
CH2CH2COCOCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Beilstein:
1700837
Numer MDL:
Numer Flavisa:
7.077
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.41 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Butter, toasted, nutty, almond
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)