Merck
W316105
Sigma-Aldrich
Furfuryl isopropyl sulfide
≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.25
Numer FEMA:
3161
Nr Rady Europy:
2248
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.032
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.504 (lit.)
bp
79-80 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
ciąg SMILES
CC(C)SCc1ccco1
InChI
1S/C8H12OS/c1-7(2)10-6-8-4-3-5-9-8/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
WCHRNAKORAINOJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)