Merck
W313300
Sigma-Aldrich
2-Isobutyl-3-methylpyrazine
≥99%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer FEMA:
3133
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
14.044
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
tw
199 °C (lit.)
gęstość
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green
ciąg SMILES
CC(C)Cc1nccnc1C
InChI
1S/C9H14N2/c1-7(2)6-9-8(3)10-4-5-11-9/h4-5,7H,6H2,1-3H3
Klucz InChI
ZHMIODDNZRIENW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ross R Farrell et al.
Scientific reports, 5, 17334-17334 (2015-11-28)
We introduce a real-time method to monitor the evolution of oak aromas during the oak toasting process. French and American oak wood boards were toasted in an oven at three different temperatures, while the process-gas was continuously transferred to the
Yan Yan et al.
Foods (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-03-07)
Pyrazines are important compounds in soy sauce aroma type Baijiu (SSAB). In this work, a total of 16 pyrazines were analyzed using ultra-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) in SSAB. The quantitative results showed that 2,3,5,6-tetramethylpyrazine, 2,6-dimethylpyrazine