Merck
W307505
Sigma-Aldrich
p-Tolyl isobutyrate
≥97%, FCC
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCO2C6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer FEMA:
3075
Numer WE:
Nr Rady Europy:
304
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.429
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
zgodność regionalna
FCC
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
gęstość
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
green; lily; fruity; animal; floral
ciąg SMILES
CC(C)C(=O)Oc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-8(2)11(12)13-10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
UPPSFGGDKACIKP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)