Merck
W305707
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl butyrate
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.22
Numer FEMA:
3057
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2081
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.048
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44 (lit.)
bp
225-227 °C/759 mmHg (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
cheese; pineapple
ciąg SMILES
CCCC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
DPZVDLFOAZNCBU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)