Merck
W298107
Sigma-Aldrich
Rhodinyl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Numer FEMA:
2981
Numer WE:
Nr Rady Europy:
223c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.033
pochodzenie biologiczne
synthetic
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4540 (lit.)
tw
237 °C (lit.)
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
Organoleptyczne
berry; honey; floral
ciąg SMILES
CC(CCCC(C)=C)CCOC(C)=O
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)