Merck
W295604
Sigma-Aldrich
Isopropyl phenylacetate
≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CO2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer FEMA:
2956
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2158
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.786
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
157-165 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
honey; ethereal; rose; wine-like
ciąg SMILES
CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)13-11(12)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
SSMBXPJYHMZLOJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)