Merck
W294802
Sigma-Aldrich
Propyl heptanoate
≥98%
Synonim(y):
n-Propyl heptylate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CO2CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Numer FEMA:
2948
Numer WE:
Nr Rady Europy:
367
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.095
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
gęstość
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
ciąg SMILES
CCCCCCC(=O)OCCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)