W292451
Propionic acid
feed grade, 98.7%
Synonim(y):
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
feed grade
gęstość pary
2.55 (vs air)
ciśnienie pary
2.4 mmHg ( 20 °C)
Próba
98.7%
temp. samozapłonu
955 °F
granice wybuchowości
12.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.386
tw
141 °C (lit.)
141 °C
mp
−24-−23 °C (lit.)
gęstość
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
0.995 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
vinegar
ciąg SMILES
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Klucz InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter