Kluczowe dokumenty
W289906
3-Phenylpropyl isovalerate
≥99%
Synonim(y):
3-Phenylpropyl-β-methylbutyrate, Hydrocinnamyl isovalerate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)3C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.31
Numer FEMA:
2899
Numer WE:
Nr Rady Europy:
462
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
ciąg SMILES
CC(C)CC(OCCCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H20O2/c1-12(2)11-14(15)16-10-6-9-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,12H,6,9-11H2,1-2H3
Klucz InChI
LBNFCOMOXOWXCD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?