Merck
W285900
Sigma-Aldrich
Phenethyl anthranilate
≥98%, FCC
Synonim(y):
Benzyl carbinyl anthranilate
About This Item
Wzór liniowy:
2-(H2N)C6H4CO2CH2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.29
Numer FEMA:
2859
Numer WE:
Nr Rady Europy:
258
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.723
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
tw
226 °C (lit.)
mp
39-44 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
chocolate; honey; iris; fruity; rose; sweet
ciąg SMILES
Nc1ccccc1C(=O)OCCc2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)18-11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11,16H2
Klucz InChI
PXWNBAGCFUDYBE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)