Merck
W280801
Sigma-Aldrich
Octyl isobutyrate
≥98%, FCC
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCO2(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.32
Numer FEMA:
2808
Numer WE:
Nr Rady Europy:
593
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.473
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
tw
245 °C (lit.)
gęstość
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; green; woody; earthy; soapy
ciąg SMILES
CCCCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H24O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-12(13)11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3
Klucz InChI
PQCYCHFQWMNQRJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
206.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
97.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)