Merck
W280712
Sigma-Aldrich
Octyl butyrate
natural (US), ≥95%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CO2(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.32
Numer FEMA:
2807
Numer WE:
Nr Rady Europy:
272c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.046
klasa czystości
Kosher
natural (US)
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
tw
224 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; musty; orange; citrus; fruity
ciąg SMILES
CCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-11-14-12(13)10-4-2/h3-11H2,1-2H3
Klucz InChI
PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)