Merck
W279801
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyoctane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H3C(CH2)6CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.28
Numer FEMA:
2798
Numer WE:
Numer MDL:
Numer Flavisa:
6.008
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
tw
206-207 °C (lit.)
gęstość
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Organoleptyczne
violet
ciąg SMILES
CCCCCCCC(OC)OC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)