W266906
Menthyl isovalerate
≥98%, FG
Synonim(y):
Menthyl 3-methylbutanoate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Halal
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
aktywność optyczna
[α]20/D −64°, neat
tw
260-262 °C/750 mmHg (lit.)
gęstość
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; cooling; woody; sweet
ciąg SMILES
CC(C)CC(=O)OC1CC(C)CCC1C(C)C
InChI
1S/C15H28O2/c1-10(2)8-15(16)17-14-9-12(5)6-7-13(14)11(3)4/h10-14H,6-9H2,1-5H3
Klucz InChI
VYQSSWZYPCCBRN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup