Merck
W263117
Sigma-Aldrich
Lime oil
expressed, Mexico or Tahiti origin
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2631
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
pochodzenie biologiczne
Citrus aurantifolia
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.230
aktywność optyczna
[α]20/D +37.5°, neat
pochodzenie
Mexico or Tahiti origin
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474-1.477 (lit.)
n20/D 1.476 (lit.)
tw
176 °C
gęstość
0.861 g/mL at 25 °C
0.876 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
lime
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: cold pressed
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
120.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48.9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)