Merck
W259200
Sigma-Aldrich
Immortelle absolute
natural
Synonim(y):
Helichrysum oil
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2592
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
pochodzenie biologiczne
Helichrysum angustifolium
klasa czystości
Kosher
natural
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 182.20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479
gęstość
0.894 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
spicy; woody
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)