Merck
W255203
Sigma-Aldrich
Heptyl formate
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
HCO2(CH2)6CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer FEMA:
2552
Numer WE:
Nr Rady Europy:
341
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.074
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
gęstość
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
apple; fatty; plum
ciąg SMILES
[H]C(=O)OCCCCCCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
XEAMDSXSXYAICO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tao Feng et al.
Journal of food science, 85(10), 3273-3281 (2020-09-13)
Huangjiu is a traditional wine in China with special taste and flavor. However, changes of aroma compounds during storage of Huangjiu remain unclear. In this study, aroma compounds in Jinse Nianhua Huangjiu of three different storage ages were qualitatively and