Merck
W245712
Sigma-Aldrich
Ethyl pyruvate
natural, FG
Synonim(y):
Ethyl 2-oxopropanoate, Ethyl acetyl formate, Ethyl pyroracemate, Pyruvic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
W245712-SAMPLE-K
229,00 zł
1 KG
2210,00 zł
5 KG
8730,00 zł
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W245712-SAMPLE-K
229,00 zł
1 KG
2210,00 zł
5 KG
8730,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Numer FEMA:
2457
Beilstein:
1071466
Numer WE:
Nr Rady Europy:
430c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.442
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
300
400
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.404 (lit.)
bp
144 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; ethereal; rum; sweet
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ethyl pyruvate is one of the volatile flavor compounds identified in roasted cocoa[1] and beer.[2]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ethyl pyruvate: A new indicator of flavor stability of beer and its controlling factors.
Shimizu C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 63(3), 135-141 (2005)
New volatile components of roasted cocoa
Kettenes DK, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(2), 276-280 (1971)
Runkuan Yang et al.
Critical care (London, England), 16(1), R9-R9 (2012-01-18)
Inflammation may critically affect mechanisms of liver injury in acetaminophen (APAP) hepatotoxicity. Kupffer cells (KC) play important roles in inflammation, and KC depletion confers protection at early time points after APAP treatment but can lead to more severe injury at
Zheng-Gang Luan et al.
The Journal of surgical research, 181(1), 76-84 (2012-06-22)
Systemic inflammatory mediators have an important role in the development of acute pancreatitis. In this study, we investigated the effect of ethyl pyruvate (EP) on pancreas injury in rats with severe acute pancreatitis (SAP) and its possible mechanism. We randomly allocated
M P Fink
Journal of internal medicine, 261(4), 349-362 (2007-03-30)
Ethyl pyruvate (EP) is a simple derivative of the endogenous metabolite, pyruvic acid. Treatment with EP has been shown to improve survival and/or ameliorate organ dysfunction in a wide variety of preclinical models of critical illnesses, such as severe sepsis