Kluczowe dokumenty
W244601
Ethyl nitrite solution
10-20 wt. % in ethanol
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
stężenie
10-20 wt. % in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.360
gęstość
0.792 g/mL at 25 °C
Organoleptyczne
nearly
ciąg SMILES
CCON=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-5-3-4/h2H2,1H3
Klucz InChI
QQZWEECEMNQSTG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)