Merck
W238708
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dimethylacetophenone
≥96%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Numer FEMA:
2387
Beilstein:
956772
Numer WE:
Nr Rady Europy:
157
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.023
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535 (lit.)
bp
117-118 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; woody; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-5-10(9(3)11)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
HSDSKVWQTONQBJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2′,4′-Dimethylacetophenone can be used as a flavoring agent. It is reported to be found in the volatiles of Koshu wine.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 844-845 (1997)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 844-845 (1997)
Volatile components identified in the phenolic fractions of wines from Koshu and Zenkoji grapes.
Shimizu JI & Watanabe M
Agricultural and Biological Chemistry, 46(6), 1447-1452 (1982)
Masahiko Nakamura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(13), 4740-4746 (2009-05-16)
Adult T cell leukemia (ATL), caused by infection of human T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1), has a poor prognosis and curative therapy is unavailable, so it is important to find or design superior lead compounds for the drug treatment of