Merck
W236918
Sigma-Aldrich
Decyl propionate
≥96%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CO2(CH2)9CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.34
Numer FEMA:
2369
Numer WE:
Nr Rady Europy:
408
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.127
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
123-124 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
ethereal; fruity; wine-like
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13(14)4-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
HUOYUOXEIKDMFT-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)