Merck
W236802
Sigma-Aldrich
Decyl butyrate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CO2(CH2)9CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.37
Numer FEMA:
2368
Numer WE:
Nr Rady Europy:
273
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.047
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
134-135 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; citrus; waxy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14(15)12-4-2/h3-13H2,1-2H3
Klucz InChI
PUCQHFICPFUPKW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)