Merck
W236306
Sigma-Aldrich
Decanal dimethyl acetal
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.33
Numer FEMA:
2363
Numer WE:
Nr Rady Europy:
43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
6.009
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
gęstość
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
citrus; herbaceous; floral; wine-like
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C12H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13-2)14-3/h12H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
NCRNCSZWOOYBQF-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)