Merck
W234818
Sigma-Aldrich
Cyclohexaneethyl acetate
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2CH2C6H11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
Numer FEMA:
2348
Numer WE:
Nr Rady Europy:
218
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.028
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
tw
222 °C (lit.)
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
ciąg SMILES
CC(=O)OCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h10H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
NOTFZGFABLVTIG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)