klasa czystości
natural
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
gęstość
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CCOC(C)=O)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
Klucz InChI
JOZKFWLRHCDGJA-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)