Merck
W230103
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamyl propionate
≥97%, FG
Synonim(y):
(2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl propionate, (E)-Cinnamyl propionate
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CO2CH2CH=CHC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Numer FEMA:
2301
Nr Rady Europy:
414
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.133
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535 (lit.)
bp
289 °C (lit.)
gęstość
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam; spicy; fruity
ciąg SMILES
[H]\C(COC(=O)CC)=C(\[H])c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-12(13)14-10-6-9-11-7-4-3-5-8-11/h3-9H,2,10H2,1H3/b9-6+
Klucz InChI
KGDJMNKPBUNHGY-RMKNXTFCSA-N
Opis ogólny
trans-Cinnamyl propionate is a flavor compound that occurs naturally in cinnamon.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
On the natural occurrence of certain flavour compounds
Hauser A & Maurer B
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 184(6), 500-502 (1987)