Merck
W224618
Sigma-Aldrich
Carvacryl ethyl ether
≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.27
Numer FEMA:
2246
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11840
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.038
klasa czystości
Kosher
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4965 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
gęstość
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1cc(ccc1C)C(C)C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)