Merck
W216518
Sigma-Aldrich
(−)-Bornyl isovalerate
≥97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.37
Numer FEMA:
2165
Numer WE:
Nr Rady Europy:
451
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.456
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥97%
aktywność optyczna
[α]20/D −32.5°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
bp
255-260 °C (lit.)
gęstość
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
camphoraceous
ciąg SMILES
CC(C)CC(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-10(2)8-13(16)17-12-9-11-6-7-15(12,5)14(11,3)4/h10-12H,6-9H2,1-5H3
Klucz InChI
MPYYVGIJHREDBO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)