Merck
W216402
Sigma-Aldrich
Bornyl valerate
≥96%, mixture of isomers
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.37
Numer FEMA:
2164
Numer WE:
Nr Rady Europy:
471
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.153
Próba
≥96%
aktywność optyczna
[α]20/D −18°, neat
zanieczyszczenia
15-30% isobornyl valerate
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
bp
136 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Działania biochem./fizjol.
Taste at 1.0 ppm
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)