Merck
W215600
Sigma-Aldrich
Bois de rose
Synonim(y):
Rosewood oil
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
2156
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
pochodzenie biologiczne
Aniba rosaeodora Ducke
synthetic
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
tw
200-206 °C (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; woody; sweet
Uwaga dotycząca przygotowania
Extraction method: steam distillation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.78 °C - closed cup