Merck
W208302
Sigma-Aldrich
Isoamyl pyruvate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCO2CH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
Numer FEMA:
2083
Numer WE:
Nr Rady Europy:
431
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.443
pochodzenie biologiczne
synthetic
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 172.515
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
tw
185 °C (lit.)
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
balsamic
ciąg SMILES
CC(C)CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)4-5-11-8(10)7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
LBKWGGFVEDOVEP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup